Få mere at vide
Cytiva Ettan IPGPhor™ Strip Holder
Artikelnummer. 10127004 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Inkluderer:
6 x Stripholder dæksel 1 x 60 ml Stripholder rengøringsopløsning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10127004 6 x Stripholder dæksel 1 x 60 ml Stripholder rengøringsopløsning Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10127004 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80646988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39450.00 DKK
    36973.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 2477.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Type Stripholder
Inkluderer 6 x Stripholder dæksel 1 x 60 ml Stripholder rengøringsopløsning
Længde (metrisk) 24 cm