Beskrivelse
- ETS-D7 omdefinerer temperaturmåling som en intelligent trådløs temperatursensor designet til kravene fra moderne laboratorier.
- Kombinerer præcis måling, maksimal fleksibilitet og reel uafhængighed til avancerede laboratorieapplikationer.
- Trådløs kommunikation muliggør pålidelig måling af mellemtemperatur og trådløs overførsel af værdier til kompatible IKA enheder.
- Alternativ USB-C-forbindelse understøtter direkte kablet kommunikation og dataoverførsel.
- Integreret højopløsnings touch-display viser temperatur- og pH-værdier med en displayopløsning på to decimaler (0,01) for præcis og pålidelig læsbarhed direkte ved målepunktet.
- Fungerer som en fuldt funktionsdygtig selvstændig måleenhed til både temperatur- og pH-måling.
- Integreret BNC-interface muliggør direkte tilslutning af en pH-elektrode uden behov for et ekstra måleinstrument.
- Kompakt alt-i-en løsning, der er egnet til en bred vifte af laboratorieanvendelser.
- Intelligent styret display registrerer automatisk, når en bruger ønsker at aflæse en målt værdi, og aktiverer kun, når det er nødvendigt for optimeret energieffektivitet.
- Batterilevetid på op til 100 timer understøtter langvarig laboratoriedrift og kontinuerlig overvågning.
- Skærmen kan også forblive permanent tændt til applikationer, der kræver kontinuerlig synlighed, hvilket bevidst reducerer batterilevetiden, når det er nødvendigt.
- Kompatibel med IKA magnetiske omrørere, herunder RCT basic og RET basic, EUROSTAR-kontrol og laboratoriesoftware LWS for problemfri integration i laboratoriemiljøer.
- Tovejskommunikation muliggør synkronisering af sætværdier og, afhængigt af enhedskombinationen, direkte justering via sensoren.
- Kan bruges som en anden uafhængig temperatursensor for yderligere at øge laboratoriets processikkerhed.
- Kompatibilitet med LWS-software understøtter centraliseret indsamling, kontrol, visualisering og dokumentation af måledata.
- Understøtter reproducerbare laboratorieprocesser og effektiv digital datastyring.
- Udskiftelige temperaturprober giver fleksibilitet til forskellige laboratorieanvendelser og målekrav.
- IP54-beskyttelsesklassen sikrer pålidelig drift i krævende laboratoriemiljøer.
- Intelligent strømstyring og et veludformet driftskoncept gør ETS-D7 ideel til daglig laboratoriebrug.
- Kompatibel med enheder fra den nye serie, herunder RET basic, EUROSTAR control og RCT basic, enten kablet eller trådløst med USB WD.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A) |
| Dimensioner (L x B x H) | 40 x 52 x 385 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Trådløs temperaturmåling og pH-måling |
| Fordybelsestype | Delvis |
| Materiale | Rustfrit stål (304), Glas, Plast |
| Opløsning | 0.01 K |
| Vægt (metrisk) | 0.125 kg |
| Produkttype | Trådløs temperaturprobe |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 400 °C |
| Vis mere |