Få mere at vide
IKA™ ETS-D6 elektroniske kontakttermometre
Artikelnummer. 10709853 Shop alle IKA produkter
Type:
Elektronisk kontakttermometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10709853
Brand: IKA™ 0003378100
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 3 patenterede driftsformer af IKA
Højde (metrisk) 98 mm
Model- ETS-D6
Størrelse Større
Temperatur (metrisk) -50 °C til +450 °C
Type Elektronisk kontakttermometer
Bredde (metrisk) 96 mm
Vægt (metrisk) 0.2 kg
Vise LCD
Nøjagtighed ±0,1 K
Spænding 8 til 16 V