missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etrimfos, technical mixture |
| CAS | 38260-54-7 |
| CAS min % | ≥ 50% |
| CAS Max % | <70% |
| Tæthed | 1.200 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 7136389 |
| Farve | Colorless |
| Smeltepunkt | -3.35°C |
| Synonym | O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.29 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?