Få mere at vide
Etretinate, TRC
Artikelnummer. 30386337
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386337 5 mg
30370034 100 mg
30386209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30386337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9380005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54350-48-0
Molekylær formel C23 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Synonym 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (2E,4E,6E,8E)-, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (all-E)-, Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Ethyl etrinoate, Etretinate, Ro 10-9359, Tegison, Tigason, Tigasone
IUPAC navn ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
SMIL CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\c1c(C)cc(OC)c(C)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etretinate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+
Formel vægt 354.2195