Få mere at vide
Etretinate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324726
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324726 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324726 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13369000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etretinate
CAS 54350-48-0
Analyt- eller komponentnavne Etretinate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C23 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (2E,4E,6E,8E)-, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (all-E)-, Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Ethyl etrinoate, Etretinate, Ro 10-9359, Tegison, Tigason, Tigasone, Acitretin Related Compound B, Acitretin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+
SMIL CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\c1c(C)cc(OC)c(C)c1C
IUPAC navn ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 354.2195 g/mol