Få mere at vide
Etretinate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etretinate-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+/i7D3 |