missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Etravirin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7232424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Artikelnummer. 17392491

Brand: Thermo Scientific Acros 468721000

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Kemiske identifikatorer

CAS 269055-15-4
Molekylær formel C20H15BrN6O
Molekylvægt (g/mol) 435.29
MDL nummer MFCD09837879
InChI nøgle PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC navn 4-({6-amino-5-brom-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Etravirine
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Smeltepunkt 262°C to 265°C
Opløselighed Insoluble in water
Mængde 100 mg
Formel vægt 435.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etravirine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Etravirine
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.