Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etravirine |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Available |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til gul til beige |
| Smeltepunkt | 262°C to 265°C |
| Opløselighed | Insoluble in water |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 435.28 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Etravirine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Etravirine