Få mere at vide
Etravirin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17302501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17302501 500 mg
17392491 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17302501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468725000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 269055-15-4
Molekylær formel C20H15BrN6O
Molekylvægt (g/mol) 435.29
MDL nummer MFCD09837879
InChI nøgle PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC navn 4-({6-amino-5-brom-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etravirine
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Smeltepunkt 262°C to 265°C
Opløselighed Insoluble in water
Mængde 500 mg
Formel vægt 435.28