Få mere at vide
Etravirine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478248 10 mg
16454137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY90005
MedChemExpress Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etravirine
Fysisk form Powder
CAS 269055-15-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15BrN6O
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym R165335 TMC125
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (114.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)OC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C#N)=NC(N)=C2Br
Molekylvægt (g/mol) 435.28
Formel vægt 435.28
Procent renhed 98.8%