Få mere at vide
Etravirine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etravirine-13C3 |
| CAS | 1189671-48-4 |
| Molekylær formel | C1713C3H15BrN6O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Etravirine 13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)/i16+1,18+1,19+1 |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1O[13c]2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n[13c](N)[13c]2Br)C#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.25 |