Få mere at vide
ETP-46464, MedChemExpress
Beskrivelse
ETP-46464 is an effective mTOR and ATR inhibitor with IC50s of 0.6 and 14 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ETP-46464 |
| CAS | 1345675-02-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H22N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(C(C)(C#N)C)C=C2)C3=C4C(C=CC(C5=CN=C(C=CC=C6)C6=C5)=C4)=NC=C3CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.52 |
| Formel vægt | 470.52 |
| Vis mere |