Få mere at vide
Etosalamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051041
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051041 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051041 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1889.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etosalamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etosalamide
CAS 15302-15-5
Analyt- eller komponentnavne Etosalamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13)
SMIL CCOCCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC navn 2-(2-ethoxyethoxy)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 209.1052 g/mol