Få mere at vide
Etosalamide, Mikromol™
Beskrivelse
Etosalamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etosalamide |
| CAS | 15302-15-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etosalamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13) |
| SMIL | CCOCCOc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-(2-ethoxyethoxy)benzamide |
| Vis mere |