Få mere at vide
Etoricoxib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoricoxib |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 358.0543 |
| Procent renhed | >95% |