missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Etoricoxib N1’-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30009033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009033 100 mg
18090610 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE934115100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 325855-74-1
Molekylær formel C18 H15 Cl N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 374.84
Synonym 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine 1'-Oxide, Etoricoxib N1'-Oxide, 2,3'-Bipyridine, 5-chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 1'-oxide (9CI, ACI)
IUPAC navn 5-chloro-2-(6-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
SMIL Cc1ccc(c[n+]1[O-])c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Etoricoxib N1'-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O3S/c1-12-3-4-14(11-21(12)22)18-17(9-15(19)10-20-18)13-5-7-16(8-6-13)25(2,23)24/h3-11H,1-2H3
Formel vægt 374.0492
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.