Få mere at vide
Etoricoxib, Mikromol™
Artikelnummer. 18050510
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18050510 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etoricoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Analyt- eller komponentnavne Etoricoxib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 Cl N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Etoricoxib
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
SMIL Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 358.84
Mængde 250 mg
Formel vægt 358.0543 g/mol