Få mere at vide
Etoricoxib, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoricoxib |
| CAS | 202409-33-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etoricoxib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Etoricoxib |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C |
| Vis mere |