Få mere at vide
Etoricoxib, LoGiCal
Artikelnummer. 30458889
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458889 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458889 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0965.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Analyt- eller komponentnavne Etoricoxib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 Cl N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Etoricoxib
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 358.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 358.0543 g/mol