Få mere at vide
Etoricoxib-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoricoxib-d3 |
| CAS | 850896-71-8 |
| Molekylær formel | C18 2H3 H12 Cl N2 O2 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methyl-d3-sulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine (9CI), Etoricoxib-Methyl-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3ccc(C)nc3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-[4-(trideuteriomethylsulfonyl)phenyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.86 |
| Formel vægt | 361.0731 |