missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Etoricoxib-d3, TRC

Artikelnummer. 30373476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373476 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30373476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9341022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Etoricoxib-d3
CAS 850896-71-8
Molekylær formel C18 2H3 H12 Cl N2 O2 S
Mængde 2.5 mg
Synonym 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methyl-d3-sulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine (9CI), Etoricoxib-Methyl-D3
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3ccc(C)nc3
IUPAC navn 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-[4-(trideuteriomethylsulfonyl)phenyl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 361.86
Formel vægt 361.0731
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.