Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoricoxib |
| CAS | 202409-33-4 |
| Smeltepunkt | 134.0°C to 138.0°C |
| Molekylær formel | C18H15ClN2O2S |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC=C(C=N1)C1=NC=C(Cl)C=C1C1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O |
| IUPAC navn | 5-chlor-3-(4-methansulfonylphenyl)-6'-methyl-2,3'-bipyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.84 |
| Formel vægt | 358.84 |
Sikkerhed og håndtering
- Etoricoxib
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Etoricoxib