Få mere at vide
R&D Systems™ Etoposide
Description
Etoposide is a DNA topoisomerase II inhibitor (IC50 = 59.2 μM). Anticancer. Also enhances adeno-associated virus (AAV) transduction of HeLa cells.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Etoposide |
| CAS | 33419-42-0 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C29H32O13 |
| Formel vægt | 588.56 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.56 |