Få mere at vide
Etoposide, Thermo Scientific™
Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63651.MC
Mængde 100mg
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15405829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1701.52 DKK
    1530.65 DKK / 100mg
    Spare 170.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Etoposide is used as a inhibits DNA synthesis and is very active against cells in the late S and G2 phases of the cell cycle. Etoposide was reported to be used to serum starve Saos-2 M5(p53-/-) cells which were transfected by electroporation with indicated expression plasmids for flag-E2F1 and myc-EBNA3C for selection of colony forming units, thus studying the blocking effect of EBV Nuclear Antigen 3C on E2F1 Mediated Apoptosis Induced by the DNA Damage Response.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store solutions in DMSO at 4°C. For long term storage prepare aliquots and store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
33419-42-0
588.56
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
50936917
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
C29H32O13
MFCD00869325,MFCD00869325
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Tekniske data
Etoposide
C29H32O13
100mg
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
588.56
588.56
33419-42-0
MFCD00869325,MFCD00869325
14,3886
Insoluble in water.
−107° (c=1 in Methanol/Dichloromethane 1:9)
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
50936917
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Etoposide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Etoposide