Få mere at vide
Etoposide Phosphate (Etopophos), Mikromol™
Beskrivelse
Etoposide Phosphate (Etopophos)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoposide Phosphate |
| CAS | 117091-64-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etoposide Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H33 O16 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5-[3,5-dimethoxy-4-(phosphonooxy)phenyl]-9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Etoposide Phosphate, Etopofos, Etopophos |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33O16P/c1-11-38-9-20-27(42-11)23(30)24(31)29(43-20)44-25-14-7-17-16(40-10-41-17)6-13(14)21(22-15(25)8-39-28(22)32)12-4-18(36-2)26(19(5-12)37-3)45-46(33,34)35/h4-7,11,15,20-25,27,29-31H,8-10H2,1-3H3,(H2,33,34,35)/t11-,15+,20-,21-,22+,23-,24-,25-,27-,29+/m1/s1 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1OP(=O)(O)O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26 |
| IUPAC navn | [4-[(5S,5aR,8aR,9R)-5-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-8-oxo-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-9-yl]-2,6-dimethoxyphenyl] dihydrogen phosphate |
| Vis mere |