Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Etoposide |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| IUPAC navn | (9R)-5-[[(2R,6R,7R,8R)-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]ox y]-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-8-on |
| Formel vægt | 588.6 |
| Fysisk form | Pulver |
Safety and Handling
Product Identifier
- Etoposide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: etoposide