Få mere at vide
MedChemExpress Etoposide
Artikelnummer. 16411096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16411096 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16411096 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13629
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Etoposide (VP-16; VP-16-213) is an anti-cancer chemotherapy agent. Etoposide inhibits topoisomerase II, thus stopping DNA replication. Etoposide induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 588.56 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 33419-42-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM)
Synonym VP-16∣ VP-16-213
Mål Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic
Mængde 200 mg