Få mere at vide
Etomidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etomidate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 244.1212 |
| Procent renhed | >95% |