Få mere at vide
Etomidate, Mikromol™
Artikelnummer. 17950566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17950566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17950566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1264.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etomidate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etomidate
CAS 33125-97-2
Analyt- eller komponentnavne Etomidate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 244.1212 g/mol