Få mere at vide
Etomidate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etomidate Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3;1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 280.0979 |