Få mere at vide
Etomidate 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457704
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457704 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457704 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1264.0002
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etomidate
CAS 33125-97-2
Analyt- eller komponentnavne Etomidate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 244.1212 g/mol