Få mere at vide
Etofylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etofylline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 224.0909 |
| Procent renhed | >95% |