Få mere at vide
Etofylline 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459533
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459533 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459533 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0603.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etofylline
CAS 519-37-9
Analyt- eller komponentnavne Etofylline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diprophylline Imp. C (EP), Theophylline Imp. F (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. F (EP), Theophylline USP Related Compound F, Theophylline USP RC F, 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Etofylline, Theophylline-Ethylenediamine Imp. F (EP), 3,7-Dihydro-7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(beta-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(Hydroxyethyl)theophylline, 7-Theophyllineethanol, Aethophyllinum, Ascorphylline, Bio-phylline, Cordalin, Corophyllin-N, Dilaphyllin, Etophyllin, Etophylline, Frekaphyllin, Hydroxyethyltheophylline, KT 200G, NSC 113373, Oxphylline, Oxyethophylline, Oxyethyltheophylline, Oxyphyllin, Oxyphylline, Oxytheonyl, Phyllocormin N, Soluphylline, Theophylline Related Compound F, Diprophylline Impurity C, Theophylline Impurity F, Theophylline-Ethylenediamine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
IUPAC navn 7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 224.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 224.0909 g/mol