Få mere at vide
Etofenamate, TRC
Artikelnummer. 30135438
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135438 1 g
30135421 100 mg
30005461 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9331351G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30544-47-9
Molekylær formel C18 H18 F3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 369.34
Synonym Etofenamate, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, Anthranilic acid, N-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester (8CI), 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl flufenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, B 577, Bay-d 1107, Bayrogel, Etofenamate, Glasel, Reumon, Rheumon, Rheumon gel, TV 485, Traumon Gel, WHR 5020
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
SMIL OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etofenamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
Formel vægt 369.1188
Procent renhed >95%