Få mere at vide
Etofenamate Stearate, Mikromol™
Beskrivelse
Etofenamate Stearate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etofenamate Stearate |
| CAS | 81427-97-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etofenamate Stearate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C36 H52 F3 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C36H52F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-34(41)44-27-25-43-26-28-45-35(42)32-22-17-18-23-33(32)40-31-21-19-20-30(29-31)36(37,38)39/h17-23,29,40H,2-16,24-28H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2-octadecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Vis mere |