Få mere at vide
Etofenamate Palmitate, Mikromol™
Beskrivelse
Etofenamate Palmitate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etofenamate Palmitate |
| CAS | 81427-95-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etofenamate Palmitate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C34 H48 F3 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Palmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H48F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-22-32(39)42-25-23-41-24-26-43-33(40)30-20-15-16-21-31(30)38-29-19-17-18-28(27-29)34(35,36)37/h15-21,27,38H,2-14,22-26H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2-hexadecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?