Få mere at vide
Etofenamate Myristate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050122
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050122 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050122 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etofenamate Myristate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etofenamate Myristate
CAS 81427-99-8
Analyt- eller komponentnavne Etofenamate Myristate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H44 F3 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Etofenamate Myristate
InChI formel InChI=1S/C32H44F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-20-30(37)40-23-21-39-22-24-41-31(38)28-18-13-14-19-29(28)36-27-17-15-16-26(25-27)32(33,34)35/h13-19,25,36H,2-12,20-24H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(2-tetradecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 579.69
Mængde 100 mg
Formel vægt 579.3172 g/mol