Få mere at vide
Etofenamate, Mikromol™
Artikelnummer. 18060230
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060230 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060230 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etofenamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etofenamate
CAS 30544-47-9
Analyt- eller komponentnavne Etofenamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 F3 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Etofenamate, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl flufenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, B 577, Bay-d 1107, Bayrogel, Glasel, Reumon, Rheumon, Rheumon gel, TV 485, Traumon Gel, WHR 5020, Anthranilic acid, N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
SMIL OCCOCCOC(C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 369.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 369.1188 g/mol