Få mere at vide
Etofenamate EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Etofenamate EP Impurity G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| CAS | 32508-98-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 F3 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoro-methyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Imp. G (EP), Etofenamate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3NO3/c17-16(18,19)11-4-3-5-12(10-11)20-14-7-2-1-6-13(14)15(22)23-9-8-21/h1-7,10,20-21H,8-9H2 |
| SMIL | OCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-hydroxyethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Vis mere |