Få mere at vide
Etodolac, Mikromol™
Artikelnummer. 18023120
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18023120 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023120 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0911.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etodolac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etodolac
CAS 41340-25-4
Analyt- eller komponentnavne Etodolac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
IUPAC navn 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 287.1521 g/mol