Få mere at vide
Etodolac, Mikromol™
Beskrivelse
Etodolac
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etodolac |
| CAS | 41340-25-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etodolac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H21 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Vis mere |