Få mere at vide
Etodolac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457946 100 mg 100mg
16434107 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16457946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76251
MedChemExpress Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)
Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etodolac
Fysisk form Solid
CAS 41340-25-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21NO3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AY-24236
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (348.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)CC(OCC1)(CC)C2=C1C3=CC=CC(CC)=C3N2
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Formel vægt 287.35
Procent renhed 99.11%