Få mere at vide
Etodolac EP Impurity K, Mikromol™
Beskrivelse
Etodolac EP Impurity K
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[(1RS)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetate (Etodolac Methyl Ester) |
| CAS | 122188-02-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[(1RS)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetate (Etodolac Methyl Ester) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-[(1RS)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetate, Etodolac Imp. K (EP), Etodolac Methyl Ester, Etodolac Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-7-6-8-13-14-9-10-22-18(5-2,11-15(20)21-3)17(14)19-16(12)13/h6-8,19H,4-5,9-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)OC)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetate |
| Vis mere |