Få mere at vide
Etodolac EP Impurity J, Mikromol™
Beskrivelse
Etodolac EP Impurity J
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| CAS | 115066-03-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole |
| Vis mere |