Få mere at vide
Etodolac EP Impurity J, Mikromol™
Artikelnummer. 18060520
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060520 100 mg
18062470 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060520 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0911.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etodolac EP Impurity J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
CAS 115066-03-0
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H21 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J
InChI formel InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMIL CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
IUPAC navn 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 243.1623 g/mol