Få mere at vide
Etodolac EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivelse
Etodolac EP Impurity H
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| CAS | 41340-36-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol, Etodolac Imp. H (EP), Etodolac Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc2c(CCO)c[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol |
| Vis mere |