Få mere at vide
Etobenzanid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313359
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313359 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313359 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13360000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etobenzanid
CAS 79540-50-4
Analyt- eller komponentnavne Etobenzanid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
SMIL CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC navn N-(2,3-dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 340.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 339.0429 g/mol