Få mere at vide
Etobenzanid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etobenzanid |
| CAS | 79540-50-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etobenzanid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl2 N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC navn | N-(2,3-dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamide |
| Vis mere |