Få mere at vide
Etisazole Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etisazole Hydrochloride |
| CAS | 7716-59-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etisazole Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine hydrochloride (1:1), N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine monohydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole hydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole monohydrochloride, Etisazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2S.ClH/c1-2-10-9-7-5-3-4-6-8(7)12-11-9;/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCNc1nsc2ccccc12 |
| Vis mere |