Få mere at vide
Etiracetam Carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etiracetam Carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 86815-10-3 |
| Molekylær formel | C10H17NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-3-8(10(13)14-4-2)11-7-5-6-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)N1CCCC1=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.1208 |