Få mere at vide
Etimizol, MedChemExpress
Beskrivelse
Etimizol(Ethymisole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etimizol |
| CAS | 64-99-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H14N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Ethimizole Ethymisol Ethymisole |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (158.54 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C(NC)=O)N(CC)C=N1)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Vis mere |