Få mere at vide
Etilefrine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18093250
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093250 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0035.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etilefrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etilefrine hydrochloride
CAS 943-17-9
Analyt- eller komponentnavne Etilefrine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (+/-)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, alpha-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-[2-(ethylamino)-1-hydroxyethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 217.69
Mængde 250 mg
Formel vægt 217.087 g/mol