Få mere at vide
Etilefrine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461720
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461720 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461720 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0035.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etilefrine hydrochloride
CAS 943-17-9
Analyt- eller komponentnavne Etilefrine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (+/-)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, alpha-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-[2-(ethylamino)-1-hydroxyethyl]phenol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 217.69
Mængde 10 mg
Formel vægt 217.087 g/mol