missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Etilefrin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etilefrin, Hydrochloride |
| CAS | 534-87-2 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-[2-(ethylamino)-1-hydroxy-ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vægt | 217.087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?